4-Chloro-6-nitro-m-cresol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1684-25G C1684-5G
TCIAC1684-25GEA 626 EUR InStock
TCIAC1684-25G TCIAC1684-5G
4-Chloro-6-nitro-m-cresol ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-6-nitro-m-cresol
Formule: C₇H₆ClNO₃
Numéro MDL: MFCD00007114
Numéro CAS: 7147-89-9
EINECS: 230-461-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e854ab5706c81253fd8fe8c43da6664c44e0e763&vid=e854ab5706c81253fd8fe8c43da6664c44e0e763&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 136.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité