2-(1-Piperidino)ethyl isothiocyanate
009568-1G 009568-5G
FLUO009568-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009568-1G FLUO009568-5G
2-(1-Piperidino)ethyl isothiocyanate
2-(1-Piperidino)ethyl isothiocyanate
Formule: C₈H₁₄N₂S
MW: 170,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041232
Numéro CAS: 32813-24-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité