2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate
009544-1G 009544-5G 009544-25G
FLUO009544-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009544-1G FLUO009544-5G FLUO009544-25G
2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate
2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate
Formule: C₇H₁₂N₂OS
MW: 172,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041221
Numéro CAS: 63224-35-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité