3-(4-Morpholino)propyl isothiocyanate
009545-1G 009545-5G 009545-25G
FLUO009545-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009545-1G FLUO009545-5G FLUO009545-25G
3-(4-Morpholino)propyl isothiocyanate
3-(4-Morpholino)propyl isothiocyanate
Formule: C₈H₁₄N₂OS
MW: 186,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041222
Numéro CAS: 32813-50-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité