1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC0848-5GEA 29.7 EUR InStock
TCIAC0848-5G
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride
Formule: C₇H₇ClN₂
MW: 154,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00031933
Numéro CAS: 17281-59-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/91/28937991.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité