4-(4-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L12657.06EA 171 EUR InStock
L12657.06
4-(4-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide ≥97%
4-(4-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Formule: C₇H₈ClN₃S
MW: 201,68 g/mol
Point de fusion: ∼ 180 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041295
Numéro CAS: 22814-92-2
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité