4,4-Dimethyl-3-thiosemicarbazide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD2096-5GEA 143 EUR InStock
TCIAD2096-5G TCIAD2096-1G
4,4-Dimethyl-3-thiosemicarbazide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4,4-Dimethyl-3-thiosemicarbazide
Formule: C₃H₉N₃S
MW: 119,1887 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041308
Numéro CAS: 6926-58-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/78/28978878.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité