4-(2-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Synonyms: N-(2-Fluorophenyl)hydrazinecarbothioamide
009239-25G 009239-5G
FLUO009239-25GEA 0 EUR InStock
FLUO009239-25G FLUO009239-5G
4-(2-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide
4-(2-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Formule: C₇H₈FN₃S
MW: 185,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041269
Numéro CAS: 38985-72-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité