4-(3-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide
009240-5G 009240-1G
FLUO009240-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009240-5G FLUO009240-1G
4-(3-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide
4-(3-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Formule: C₇H₈FN₃S
MW: 185,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041286
Numéro CAS: 70619-48-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité