tert-Butylhydrazine hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO187081000EA 117 EUR InStock
ACRO187081000
tert-Butylhydrazine hydrochloride 98%
tert-Butylhydrazine hydrochloride
Formule: C₄H₁₃ClN₂
MW: 124,61 g/mol
Point de fusion: 190…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012947
Numéro CAS: 7400-27-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 194 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Additional info Denatured with 1% iPr-OH, 1% MEK and 0.001% Bitrex
Ethanol 99.8 to 100.0 % v/v (calculated)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité