tert-Butylhydrazine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B1195-25G B1195-500G B1195-100G
TCIAB1195-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB1195-25G TCIAB1195-500G TCIAB1195-100G
tert-Butylhydrazine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
tert-Butylhydrazine hydrochloride
Formule: C₄H₁₃ClN₂
MW: 124,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012947
Numéro CAS: 7400-27-3
EINECS: 231-001-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09dc84fbe88d1ec17d78154d2dfc8ae0264febd9&vid=09dc84fbe88d1ec17d78154d2dfc8ae0264febd9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité