N,N'-Diethylhydrazine dihydrochloride ≥90%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B22317.06 B22317.14
B22317.06EA 42.8 EUR InStock
B22317.06 B22317.14
N,N'-Diethylhydrazine dihydrochloride ≥90%, tech.
N,N'-Diethylhydrazine dihydrochloride
Purity: 90% CAS No.: 7699-31-2 Molecular Formula: CH3CH2NHNHCH2CH3.2HCl Formula Weight: 159.06 Odour: Odourless Melting Point: ca 169° dec. Beilstein Reference: 3668380 MDL No.: MFCD00012523
Formule: C₄H₁₄Cl₂N₂
Point de fusion: ∼ 169 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012523
Numéro CAS: 7699-31-2
EINECS: 206-183-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité