2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11447000EA 170 EUR InStock
EHERC11447000
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇ClO₄S
MW: 234,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00216496
Numéro CAS: 53250-83-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité