Methyl-2-phenoxybenzoate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
L14584.30EA 341 EUR InStock
L14584.30 L14584.09 L14584.18
Methyl-2-phenoxybenzoate ≥99%
Methyl-2-phenoxybenzoate
Formule: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C (0,5 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093064
Numéro CAS: 21905-56-6
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité