2-(Methylsulphonyl)benzoic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H51018.06EA 290 EUR InStock
H51018.06 H51018.03
2-(Methylsulphonyl)benzoic acid ≥98%
2-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formule: C₈H₈O₄S
MW: 200,21 g/mol
Point de fusion: 136…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216492
Numéro CAS: 33963-55-2
EINECS: 223-765-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité