2-(Methylsulphonyl)benzoic acid
023354-1G 023354-5G
FLUO023354-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023354-1G FLUO023354-5G
2-(Methylsulphonyl)benzoic acid
2-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formule: C₈H₈O₄S
MW: 200,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00216492
Numéro CAS: 33963-55-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité