4-(Methylsulphonyl)benzoic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50230.03EA 32.4 EUR InStock
H50230.03 H50230.06
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid ≥98%
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formule: C₈H₈O₄S
MW: 200,21 g/mol
Point de fusion: 270…275 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007564
Numéro CAS: 4052-30-6
EINECS: 223-765-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité