4-(Methylsulphonyl)benzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Methylsulphonylbenzoic acid
M1932-25G M1932-5G
TCIAM1932-25GEA 142 EUR InStock
TCIAM1932-25G TCIAM1932-5G
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formule: C₈H₈O₄S
MW: 200,21 g/mol
Point de fusion: 265°C
Numéro MDL: MFCD00007564
Numéro CAS: 4052-30-6
EINECS: 223-756-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e95c59eba5ee8bb2a03f8487627b0c392a88589&vid=6e95c59eba5ee8bb2a03f8487627b0c392a88589&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité