4-(Dimethylamino)phenyl isothiocyanate
005974-1G 005974-5G
FLUO005974-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005974-1G FLUO005974-5G
4-(Dimethylamino)phenyl isothiocyanate
4-(Dimethylamino)phenyl isothiocyanate
Formule: C₉H₁₀N₂S
MW: 178,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041093
Numéro CAS: 2131-64-8
EINECS: 218-360-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité