Methyl-2-methyl-5-nitrobenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 2-methyl-5-nitrobenzoate
M2220-25G M2220-5G
TCIAM2220-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAM2220-25G TCIAM2220-5G
Methyl-2-methyl-5-nitrobenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-2-methyl-5-nitrobenzoate
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00230865
Numéro CAS: 77324-87-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=516303c06ea0db21483f7676c3d9227e900ad8c8&vid=516303c06ea0db21483f7676c3d9227e900ad8c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité