Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 3-methyl-2-nitrobenzoate
M2213-5G M2213-25G
TCIAM2213-5GEA 22 EUR InStock
TCIAM2213-5G TCIAM2213-25G
Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoate
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD01003947
Numéro CAS: 5471-82-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1908fd08b0b4252f9ca57cbd8f580cf5b5c19645&vid=1908fd08b0b4252f9ca57cbd8f580cf5b5c19645&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité