Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20627.06 B20627.14
B20627.06EA 48.8 EUR InStock
B20627.06 B20627.14
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate ≥97%
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate
Purity: 97% CAS No.: 24078-21-5 Molecular Formula: C9H9NO4 Formula Weight: 195.18 Melting Point: 80-82° MDL No.: MFCD00085640
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,18 g/mol
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085640
Numéro CAS: 24078-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité