Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 3-methyl-4-nitrobenzoate
M2145-25G M2145-5G
TCIAM2145-25GEA 135 EUR InStock
TCIAM2145-25G TCIAM2145-5G
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085640
Numéro CAS: 24078-21-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=859903624bc55cf8b46e0e58a5e19725a228a2af&vid=859903624bc55cf8b46e0e58a5e19725a228a2af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité