Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B25299.22EA 577 EUR InStock
B25299.22
Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoate ≥99%
Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoate
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,18 g/mol
Point de fusion: 49…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130054
Numéro CAS: 7356-11-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité