Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
M2146-25G M2146-5G
TCIAM2146-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAM2146-25G TCIAM2146-5G
Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoate
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00130054
Numéro CAS: 7356-11-8
EINECS: 230-886-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b21a08fbae5b1ef08033c43f36def2faa01df2ad&vid=b21a08fbae5b1ef08033c43f36def2faa01df2ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité