Benzhydryl isothiocyanate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19249.06EA 185 EUR InStock
L19249.06 L19249.03
Benzhydryl isothiocyanate ≥97%
Benzhydryl isothiocyanate
Formule: C₁₄H₁₁NS
MW: 225,31 g/mol
Point d'ébullition: 160…165 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046815
Numéro CAS: 3550-21-8
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité