Benzhydryl isothiocyanate
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBS03388.1EA 0 EUR InStock
MAYBS03388.1 MAYBS03388EA
Benzhydryl isothiocyanate
Benzhydryl isothiocyanate
Formule: C₁₄H₁₁NS
MW: 225,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00046815
Numéro CAS: 3550-21-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité