Ethyl-2,6-dimethylbenzoate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L07381.06EA 212 EUR InStock
L07381.06 L07381.03
Ethyl-2,6-dimethylbenzoate ≥98%
Ethyl-2,6-dimethylbenzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 78…80 °C (0,9 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051785
Numéro CAS: 36596-67-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité