Methyl-3,5-dimethylbenzoate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 3,5-dimethylbenzoate
A12287.06 A12287.14
A12287.06EA 36.5 EUR InStock
A12287.06 A12287.14
Methyl-3,5-dimethylbenzoate ≥98%
Methyl-3,5-dimethylbenzoate
Purity: 98% CAS No.: 25081-39-4 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.21 Flash Point: 106°(224°F) Melting Point: 31-33° Boiling Point: 239-240° MDL No.: MFCD00077971
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,21 g/mol
Point d'ébullition: 239…240 °C
Point de fusion: 31…33 °C
Densité: 1.027
Point d'éclair: 106 °C (224 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077971
Numéro CAS: 25081-39-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité