3-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Benzyloxyphenylisothiocyanate
L19242.03 L19242.MD
L19242.03EA 140 EUR InStock
L19242.03 L19242.MD
3-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate ≥97%
3-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 206559-36-6 Molecular Formula: C14H11NOS Formula Weight: 241.31 Melting Point: 49-51° UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00060374
Formule: C₁₄H₁₁NOS
MW: 241,31 g/mol
Point de fusion: 49…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060374
Numéro CAS: 206559-36-6
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité