4-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate
008744-5G 008744-1G
FLUO008744-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008744-5G FLUO008744-1G
4-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate
4-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate
Formule: C₁₄H₁₁NOS
MW: 241,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041095
Numéro CAS: 139768-71-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité