4-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate
Fournisseur: Thermo Scientific
SB01753DA SB01753EA
MAYBSB01753DAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01753DA MAYBSB01753EA
4-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate
4-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate
Formule: C₁₄H₁₁NOS
MW: 241,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041095
Numéro CAS: 139768-71-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité