5-Isoquinolineboronic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53230.MD H53230.03
H53230.MDEA 72.4 EUR InStock
H53230.MD H53230.03
5-Isoquinolineboronic acid ≥97%
5-Isoquinolineboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 371766-08-4 Molecular Formula: C9H8BNO2 Formula Weight: 172.98 Melting Point: 204-206° MDL No.: MFCD03839356
Formule: C₉H₈BNO₂
Point de fusion: 204…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03839356
Numéro CAS: 371766-08-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité