Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-5-chlorobenzyl alcohol

Synonyms: (2-Bromo-5-chlorophenyl)methanol

033229-1G 033229-5G
FLUO033229-1GEA 0 EUR InStock
FLUO033229-1G FLUO033229-5G
2-Bromo-5-chlorobenzyl alcohol
2-Bromo-5-chlorobenzyl alcohol


Formule: C₇H₆BrClO
MW: 221,4800 g/mol
Numéro MDL: MFCD09261147
Numéro CAS: 60666-70-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité