(S)-(+)-2-Heptyl isothiocyanate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L20065.03EA 93.7 EUR InStock
L20065.03
(S)-(+)-2-Heptyl isothiocyanate ≥98%
(S)-(+)-2-Heptyl isothiocyanate
Formule: C₈H₁₅NS
MW: 157,28 g/mol
Densité: 0,910
Numéro MDL: MFCD05664052
Numéro CAS: 737000-94-1
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité