(S)-(+)-2-Hexyl isothiocyanate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L20067.03EA 93.7 EUR InStock
L20067.03
(S)-(+)-2-Hexyl isothiocyanate 95%
(S)-(+)-2-Hexyl isothiocyanate
Formule: C₇H₁₃NS
MW: 143,25 g/mol
Densité: 0,91
Numéro MDL: MFCD05664054
Numéro CAS: 737000-96-3
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité