4-tert-Butylphenyl isothiocyanate
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-tert-Butylphenylisothiocyanate
TL00746DA TL00746EA
MAYBTL00746DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00746DA MAYBTL00746EA
4-tert-Butylphenyl isothiocyanate
4-tert-Butylphenyl isothiocyanate
Formule: C₁₁H₁₃NS
MW: 191,2926 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022059
Numéro CAS: 19241-24-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité