2-Methylbenzyl isothiocyanate
009519-1G 009519-5G
FLUO009519-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009519-1G FLUO009519-5G
2-Methylbenzyl isothiocyanate
2-Methylbenzyl isothiocyanate
Formule: C₉H₉NS
Numéro MDL: MFCD00060404
Numéro CAS: 16735-69-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité