3-Methylbenzyl isothiocyanate
009520-1G 009520-5G
FLUO009520-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009520-1G FLUO009520-5G
3-Methylbenzyl isothiocyanate
3-Methylbenzyl isothiocyanate
Formule: C₉H₉NS
MW: 163,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060410
Numéro CAS: 3696-66-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité