4-Methylbenzyl isothiocyanate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L11135.09 L11135.04
L11135.09EA 105 EUR InStock
L11135.09 L11135.04
4-Methylbenzyl isothiocyanate 96%
4-Methylbenzyl isothiocyanate
Purity: 96% CAS No.: 3694-46-0 Molecular Formula: C9H9NS Formula Weight: 163.24 Refractive Index: 1.5890 Odour: Pungent Boiling Point: 97°/1mm Beilstein Reference: 2082478 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00041118
Formule: C₉H₉NS
MW: 163,24 g/mol
Point d'ébullition: 97 °C (1 mmHg)
Densité: 1.080
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041118
Numéro CAS: 3694-46-0
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité