4-Methylbenzyl isothiocyanate
009521-1G 009521-5G
FLUO009521-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009521-1G FLUO009521-5G
4-Methylbenzyl isothiocyanate
4-Methylbenzyl isothiocyanate
Formule: C₉H₉NS
MW: 163,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041118
Numéro CAS: 3694-46-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité