Methyl-2,5-dibromobenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2,5-dibromobenzoate
D2673-25G D2673-5G
TCIAD2673-25GEA 116 EUR InStock
TCIAD2673-25G TCIAD2673-5G
Methyl-2,5-dibromobenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-2,5-dibromobenzoate
Formule: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00144757
Numéro CAS: 57381-43-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0c2cf848f1b4e48844a35e8622ed8eae13f0a18&vid=a0c2cf848f1b4e48844a35e8622ed8eae13f0a18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité