Ethyl-3-isothiocyanatobenzoate
008928-1G 008928-5G
FLUO008928-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008928-1G FLUO008928-5G
Ethyl-3-isothiocyanatobenzoate
Ethyl-3-isothiocyanatobenzoate
Formule: C₁₀H₉NO₂S
Numéro MDL: MFCD00060375
Numéro CAS: 3137-84-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité