Methyl-3-isothiocyanatobenzoate
Synonyms: 3-(Methoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate
009504-1G 009504-5G
FLUO009504-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009504-1G FLUO009504-5G
Methyl-3-isothiocyanatobenzoate
Methyl-3-isothiocyanatobenzoate
Formule: C₉H₇NO₂S
Numéro MDL: MFCD00041080
Numéro CAS: 3125-66-4
EINECS: 240-164-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité