Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorobenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT2094-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAT2094-25G TCIAT2094-100G
Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorobenzoate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Formule: C₉H₆F₄O₂
MW: 222,14 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Numéro MDL: MFCD02094158
Numéro CAS: 122894-73-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/97/28995997.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité