Methyl-2,3,4-trifluorobenzoate
Synonyms: Methyl 2,3,4-trifluorobenzoate
021973-5G 021973-25G
FLUO021973-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021973-5G FLUO021973-25G
Methyl-2,3,4-trifluorobenzoate
Methyl-2,3,4-trifluorobenzoate
Formule: C₈H₅F₃O₂
Numéro MDL: MFCD06201866
Numéro CAS: 773873-68-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité