4-Methoxy-2-nitrophenyl isothiocyanate
009512-1G 009512-5G
FLUO009512-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009512-1G FLUO009512-5G
4-Methoxy-2-nitrophenyl isothiocyanate
4-Methoxy-2-nitrophenyl isothiocyanate
Formule: C₈H₆N₂O₃S
MW: 210,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041380
Numéro CAS: 23165-60-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité