3'-Isothiocyanatoacetophenone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L10134.03EA 31.5 EUR InStock
L10134.03 L10134.06
3'-Isothiocyanatoacetophenone ≥97%
3'-Isothiocyanatoacetophenone
Formule: C₉H₇NOS
MW: 177,23 g/mol
Point d'ébullition: 135…136 °C (2 mmHg)
Point de fusion: ∼ 24 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041081
Numéro CAS: 3125-71-1
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité