Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Isothiocyanatoacetophenone

Synonyms: 4-Acetylphenyl isothiocyanate

002490-5G 002490-25G
FLUO002490-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002490-5G FLUO002490-25G
4'-Isothiocyanatoacetophenone
4'-Isothiocyanatoacetophenone


Formule: C₉H₇NOS
MW: 177,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041100
Numéro CAS: 2131-57-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité