Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(+)-1-(4-Methoxyphenyl)ethyl isothiocyanate ≥90%, tech.

Fournisseur: Thermo Scientific

L20070.03EA 77.3 EUR InStock
L20070.03
(S)-(+)-1-(4-Methoxyphenyl)ethyl isothiocyanate ≥90%, tech.
(S)-(+)-1-(4-Methoxyphenyl)ethyl isothiocyanate


Formule: C₁₀H₁₁NOS
Numéro MDL: MFCD05664057
Numéro CAS: 737001-01-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité